VWR®, Vakuum-Urinbehälter
Lieferant: VWR Collection
216-1080EA 162 EUR
216-1080 216-1161 216-2200
VWR®, Vakuum-Urinbehälter
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
Der VWR® Urinbehälter stellt eine schnellere und einfachere Alternative für die Probensammlung dar. Dieses geschlossene System verhindert ein Verschütten oder Auslaufen sowie nasse Stellen, was sich positiv auf die Arbeitsumgebung und -bedingungen auswirkt.
  • PP, durchscheinend
  • Mattiertes Beschriftungsfeld
  • Gelber Schraubverschluss
Urinbehälter mit integrierter Transfereinheit.