Flammhemmende Overalls, ProShield® 20 SFR, Modell CHF5
Lieferant: DuPont
PFRCHF5SWH/XXL PFRCHF5SWH/3XL PFRCHF5SWH/XL PFRCHF5SWH00/L PFRCHF5SWH00/M
113-6384EA 529 EUR
113-6384 113-8751 113-8752 113-8753 113-8754
Flammhemmende Overalls, ProShield® 20 SFR, Modell CHF5
Einweg-Kleidung
Diese Overalls mit Kapuze bestehen aus einem nicht halogenierten, flammhemmenden Polypropylen-SMS-Vliesmaterial für begrenzten Schutz gegen Flammenausbreitung (Index 1). Je nach chemischer Toxizität und Expositionsgrad bieten sie zudem Schutz vor Partikeln, begrenzten Flüssigkeitsspritzern oder Spritzern nicht entflammbarer Flüssigkeiten. Die Overalls müssen immer über einer primären flammfesten Schutzkleidung, z. B. aus Nomex®, getragen werden.
  • Reißverschlussabdeckung für noch höheren Schutz
  • Dreiteilige Kapuze und Zwickel für optimalen Sitz
  • Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden sowie im Rückenbereich
  • Außenliegende orangefarbene Nahte zur visuellen Identifizierung und Differenzierung
  • Großzügiger Schnitt für hohe Bewegungsfreiheit, wenn über Index 2 oder 3 Flammschutzkleidung getragen
  • Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten
Die Overalls werden in einer Reihe von Anwendungen eingesetzt, darunter in der petrochemischen und Eisenbahnindustrie, beim Schweißen, bei Gas- und Metallanwendungen und in bestimmten Ex-Zonen.
Farbe: Weiß (mit orangefarbenen Nähten)
Gewicht: 60 g/m²
Zertifizierungen: Typ 5/6, EN 1149-5, EN 1073-2, EN ISO 14116 (Index 1); Kat. III; (EU) 2016/425
Verpackung: 50 pro Karton, einzeln verpackt.