HiTrap™ Protein A HP Säulen
Lieferant: Cytiva
17-0402-01 17-0402-03 17-0403-01 17-0403-03 29-0485-76
17-0402-01EA 812 EUR
17-0402-01 17-0402-03 17-0403-01 17-0403-03 29-0485-76
HiTrap™ Protein A HP Säulen
Chromatographiesäulen
HiTrap™ Protein A HP ist eine vorgepackte, gebrauchsfertige Protein A Sepharose High Performance Säule für die präparative Reinigung von monoklonalen und polyklonalen Antikörpern von Aszites, Serum, und Zellkultur-Überstandmedien.
  • Hohe Bindungskapazität von 20 mg IgG/ml Medium und schnelle Kinetik
  • 34 µm Beadgröße für Hochleistungstrennungen mit hoher Auflösung
  • Verwendung mit einer Spritze, einer Pumpe oder einem Chromatographiesystem
  • Stabil von pH 3–9 für die Verwendung und pH 2–10 für die Reinigung