Affinity chromatography columns, HisTrap™ FF crude
Lieferant: Cytiva
17-5286-01 11-0004-58 29-0486-31
17-5286-01EA 763 EUR
17-5286-01 11-0004-58 29-0486-31
Affinity chromatography columns, HisTrap™ FF crude
Chromatographiesäulen
HisTrap FF Crude-Säulen sind IMAC-Säulen mit hoher Bindungskapazität für die Aufreinigung His-markierter Proteine, wenn Skalierbarkeit erforderlich ist.
  • Hohe Bindungskapazität und niedrige Nickel-Leckage
  • Stellt zuverlässiges Einfangen von Histidin-markierten Proteinen in wiederholten IMAC-Reinigungen sicher
  • Mit einem breiten Sortiment an Reduktionsmitteln, Reinigungsmitteln, Denaturierungsmitteln und anderen Zusatzstoffen kompatibel
  • Einfache manuelle Bedienung mit einer Spritze, einer Pumpe oder einem Chromatographiesystem wie ÄKTAdesign oder FPLC
HisTrap FF Crude ist eine gebrauchsfertige Säule, vorgepackt mit vorgeladener Ni Sepharose 6 Fast Flow. Nach gründlichem Zellaufschluss ist es möglich, das ungeklärte Lysat ohne Vorzentrifugation und Filtration auf die Säule zu laden.