5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na) ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate sodium, X-phosphate disodium salt, Sodium 5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl phosphate
J64451.MD
J64451.03
J64451.MDEA
130
EUR
J64451.MD
J64451.03
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na) ≥98%
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat Dinatriumsalz (BCIP-Na)
Formel:
C₈H₄BrClNNa₂O₄P Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00036757 CAS-Nummer: 102185-33-1 |