4-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure ≥97%
Achtung
H33015.03 H33015.06
H33015.03EA 48.7 EUR
H33015.03 H33015.06
4-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure ≥97%
4-Chlor-2-benzo[b]thiophencarbonsäure
Purity: 97% CAS No.: 23967-57-9 Molecular Formula: C9H5ClO2S Formula Weight: 212.65 Melting Point: ca 233° subl. MDL No.: MFCD06655155
Formel: C₉H₅ClO₂S
Schmelzpunkt: ∼ 233 °C (Subl.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06655155
CAS-Nummer: 23967-57-9