Hygromycin B
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
J60681.MC
J60681.MD
J60681.03
J60681.MCEA
64
EUR
J60681.MC
J60681.MD
J60681.03
Hygromycin B
Hygromycin B
Formel:
C₂₀H₃₇N₃O₁₃ Molekulargewicht: 527.5 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD06795479 CAS-Nummer: 31282-04-9 EINECS: 250-545-5 UN-Nummer: 3462 ADR: 6.1 I Merck Index: 14,4852 |