Ethyl-3-ethoxyacrylat ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Ethoxyacrylic acid ethyl ester, Ethyl 3-Ethoxyacrylate, Ethyl 3-Ethoxy-2-Propenoate, Ethyl 3-ethoxyacrylate

H59187.09 H59187.18
H59187.09EA 96.3 EUR
H59187.09 H59187.18
Ethyl-3-ethoxyacrylat ≥98%
Ethyl-3-ethoxyacrylat
Formel: C₇H₁₂O₃
Siedepunkt: 195…196 °C
Dichte: 0.998
Flammpunkt: 76 °C (169 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009863
CAS-Nummer: 1001-26-9
UN-Nummer: 3334
ADR: 9,

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR