Zinkoxid, NanoArc® ZN-0605
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Zinci oxidum, Zinc (II) oxide
45849.22 45849.36
45849.22EA 33.4 EUR
45849.22 45849.36
Zinkoxid, NanoArc® ZN-0605
Zinkoxid
CAS No.: 1314-13-2 Molecular Formula: OZn Formula Weight: 81.37 Physical Form: 40-100nm APS Powder Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,10147 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011300
Formel: ZnO
Molekulargewicht: 81.39 g/mol
Dichte: 5.61 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011300
CAS-Nummer: 1314-13-2
EINECS: 215-222-5
UN-Nummer: 3077
ADR: 9 III
REACH-Nummer: 01-2119463881-32
Merck Index: 14,10147