8-Amino-2-naphthalinsulfonsäure 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Naphthylamine-7-sulphonic acid, 1,7-Cleve's acid
J65304.14 J65304.22
J65304.14EA 77.1 EUR
J65304.14 J65304.22
8-Amino-2-naphthalinsulfonsäure 95%
8-Amino-2-naphthalenesulphonic acid
Formel: C₁₀H₉NO₃S
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004032
CAS-Nummer: 119-28-8
EINECS: 204-311-4
UN-Nummer: 2585
ADR: 8,III
Merck Index: 142,351