Calciumchlorid 100 mM in wässriger Lösung, steril gefiltert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J62905.AP J62905.K2
J62905.APEA 94.5 EUR
J62905.AP J62905.K2
Calciumchlorid 100 mM in wässriger Lösung, steril gefiltert
Calciumchlorid
CAS No.: 10043-52-4 Molecular Formula: CaCl2 Formula Weight: 110.99 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Liquid
Formel: CaCl₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00010903
CAS-Nummer: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8