Natriumdodecylsulfat (SDS) 20% in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
J63394.AK
J63394.AP
J63394.AKEA
70.6
EUR
J63394.AK
J63394.AP
Natriumdodecylsulfat (SDS) 20% in wässriger Lösung
Natriumdodecylsulfat (SDS)
CAS No.: 151-21-3
Molecular Formula: C12H25NaO4S
Formula Weight: 288.38
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Dichte: 1…1.1 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS-Nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 |