Orange G für die Elektrophorese
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
J62743.14
J62743.22
J62743.A1
J62743.14EA
22.1
EUR
J62743.14
J62743.22
J62743.A1
Orange G für die Elektrophorese
Orange G
Formel:
C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂ Schmelzpunkt: 141 °C Dichte: 0,45…0.47 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012457 CAS-Nummer: 1936-15-8 EINECS: 217-705-6 |