L(-)-Cystin Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CAS No.: 56-89-3
Molecular Formula: C6H12N2O4S2
Formula Weight: 240.30
Physical Form: Powder
Density: 1.68
Appearance: White
Melting Point:
Formel:
HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH Siedepunkt: 428 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: >240 °C (Zersetzung) Dichte: 1,68 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064228 CAS-Nummer: 56-89-3 EINECS: 200-296-3 Merck Index: 14,2782 |