L(-)-Tryptophan Reagenz für die Zellkultur
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
J62508.09
J62508.22
J62508.A1
J62508.09EA
40.3
EUR
J62508.09
J62508.22
J62508.A1
L(-)-Tryptophan Reagenz für die Zellkultur
L(-)-Tryptophan
CAS No.: 73-22-3
Molecular Formula: C11H12N2O2
Formula Weight: 204.23
Physical Form: Powder
Appearance: White to off-white
Melting Point: 280-285°
Beilstein Reference: 86197
Merck Reference: 14,9797
MDL No.: MFCD00064340
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₂ Molekulargewicht: 204.23 g/mol Schmelzpunkt: 280…285 °C Dichte: 1.34 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064340 CAS-Nummer: 73-22-3 EINECS: 200-795-6 Merck Index: 14,9797 |