Guanidiniumchlorid für die Molekularbiologie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Guanadine hydrochloride, Aminoformamidine hydrochloride, Aminomethanamidine hydrochloride, Guanidine HCI, Guanidine chloride, Guanidinium chloride, Guanidine hydrochloride
J65661.22
J65661.36
J65661.22EA
95.6
EUR
J65661.22
J65661.36
Guanidiniumchlorid für die Molekularbiologie
Guanidiniumchlorid
Formel:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Molekulargewicht: 95.53 g/mol Schmelzpunkt: 178…185 °C Dichte: 1.34 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013026 CAS-Nummer: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 Merck Index: 14,4562 |