8-Bromadenin
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 8-Bromo-1H-adenine, 8-Bromo-7H-purin-6-amine, 8-Bromo-9H-purin-6-amine
J65582.MC J65582.ME J65582.03
J65582.MCEA 76.2 EUR
J65582.MC J65582.ME J65582.03
8-Bromadenin
8-Bromadenin
Formel: C₅H₄BrN₅
Schmelzpunkt: >250 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00082518
CAS-Nummer: 6974-78-3
EINECS: 230-225-1