Cer(III)carbonat Hydrat ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
44496.14
44496.22
44496.36
44496.14EA
118
EUR
44496.14
44496.22
44496.36
Cer(III)carbonat Hydrat ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Cer(III)carbonat Hydrat
Purity: 99.999%
CAS No.: 54451-25-1
Molecular Formula: Ce2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 460.27(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 848°
MDL No.: MFCD00149635
Formel:
C₃Ce₂O₉·H₂O Schmelzpunkt: 848 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149635 CAS-Nummer: 54451-25-1 EINECS: 208-655-6 Merck Index: 14,1996 |