Cer(III)carbonat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
15295.22 15295.36
15295.22EA 108 EUR
15295.22 15295.36
Cer(III)carbonat Hydrat ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Cer(III)carbonat Hydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 54451-25-1 Molecular Formula: Ce2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 460.27(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Solubility: Insoluble in water. Soluble indilute mineral acids. Merck Reference: 14,1996 MDL No.: MFCD00149635
Formel: C₃Ce₂O₉·H₂O
Schmelzpunkt: 848 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149635
CAS-Nummer: 54451-25-1
EINECS: 208-655-6
Merck Index: 14,1996