D(+)-Galactosamin Hydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: (2R,3R,4R,5R)-2-Amino-3,4,5,6-tetrahydroxyhexanal hydrochloride
160440010 160440050 160440250
ACRO160440010EA 97.8 EUR
ACRO160440010 ACRO160440050 ACRO160440250
D(+)-Galactosamin Hydrochlorid 99%
D(+)-Galactosamin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₄ClNO₅
Molekulargewicht: 215.64 g/mol
Schmelzpunkt: 182…185 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00135830
CAS-Nummer: 1772-03-8
EINECS: 217-198-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.5 %
Water ≤1 % (K.F.)
Solubility (10 % in water) Clear colorless
Residue after ignition ≤1 %
Specific optical rotation +93° to +99° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O) (after 24 h)