Chlorwasserstoff 1 M in Essigsäure
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H27347.AE
H27347.AU
H27347.AEEA
34.5
EUR
H27347.AE
H27347.AU
Chlorwasserstoff 1 M in Essigsäure
Chlorwasserstoff
CAS No.: 7647-01-0
Molecular Formula: HCl
Formula Weight: 36.46
Flash Point: 40°(104°F)
Odour: Acrid
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00011324
Formel:
HCl Dichte: 1.050 Flammpunkt: 40 °C (104 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN-Nummer: 2920 ADR: 8,II |