6-Methylchromon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Methyl-4H-chromen-4-one
H27002.06 H27002.03
H27002.06EA 147 EUR
H27002.06 H27002.03
6-Methylchromon ≥98%
6-Methylchromon
Purity: 98% CAS No.: 38445-23-7 Molecular Formula: C10H8O2 Formula Weight: 160.17 Melting Point: 88-90° MDL No.: MFCD00218598
Formel: C₁₀H₈O₂
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00218598
CAS-Nummer: 38445-23-7