4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Vanillylamine HCl, 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloride
B20637.06 B20637.14
B20637.06EA 82.4 EUR
B20637.06 B20637.14
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin Hydrochlorid 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin Hydrochlorid
Purity: 98% CAS No.: 7149-10-2 Molecular Formula: C8H11NO2.HCl Formula Weight: 189.64 Melting Point: ca 220° dec. Beilstein Reference: 3915418
Formel: C₈H₁₂ClNO₂
Schmelzpunkt: ∼ 220 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012864
CAS-Nummer: 7149-10-2
EINECS: 230-468-3