4-Iodbenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
597139-1G
597139-5G
SIAL597139-1GEA
89.3
EUR
SIAL597139-1G
SIAL597139-5G
4-Iodbenzylamin Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
4-Iodbenzylamin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉ClIN |
MDL Number:
MFCD04039324 CAS-Nummer: 59528-27-7 |