3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride, 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
H52595.03
H52595.06
H52595.03EA
82.4
EUR
H52595.03
H52595.06
3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid 98%
3-Aminophenylboronsäure Hydrochlorid
Purity: 98%
CAS No.: 85006-23-1
Molecular Formula: C6H8BNO2.HCl
Formula Weight: 173.41
Melting Point:
Formel:
C₆H₉BClNO₂ Schmelzpunkt: >300 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00191748 CAS-Nummer: 85006-23-1 EINECS: 285-052-4 |