2-(Trifluormethyl)acrylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
B22443.03 B22443.06 B22443.14
B22443.03EA 46 EUR
B22443.03 B22443.06 B22443.14
2-(Trifluormethyl)acrylsäure ≥98%
2-(Trifluormethyl)acrylsäure
Purity: 98% CAS No.: 381-98-6 Molecular Formula: C4H3F3O2 Formula Weight: 140.06 Flash Point: 82°(180°F) Melting Point: 49-51° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042424
Formel: C₄H₃F₃O₂
Schmelzpunkt: 49…51 °C
Flammpunkt: 82 °C (180 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042424
CAS-Nummer: 381-98-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III