Hexafluorphosphorsäure 65% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
200956-25G 200956-500G
SIAL200956-25GEA 43.5 EUR
SIAL200956-25G SIAL200956-500G
Hexafluorphosphorsäure 65% in wässriger Lösung, Sigma-Aldrich®
Hexafluorphosphorsäure
Formel: HF₆P
MDL Number: MFCD00011350
CAS-Nummer: 16940-81-1
EINECS: 241-006-5
UN-Nummer: 1782
ADR: 8,II