Hexafluorphosphorsäure ∼60% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L15728.AC L15728.AE L15728.AP
L15728.ACEA 28.8 EUR
L15728.AC L15728.AE L15728.AP
Hexafluorphosphorsäure ∼60% (w/w) in wässriger Lösung
Hexafluorphosphorsäure
CAS No.: 16940-81-1 Molecular Formula: HPF6 Formula Weight: 145.97 UN No.: 1782 MDL No.: MFCD00011350
Formel: HF₆P
Dichte: 1.65
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011350
CAS-Nummer: 16940-81-1
EINECS: 241-006-5
UN-Nummer: 1782
ADR: 8,II