Boxershorts, Match
Lieferant: FRISTADS KANSAS
1250349402XL 1250349403XL 125034940L 125034940M 100757940S 100757940XL
113-6699EA 0 EUR
113-6699 113-6700 113-6701 113-6702 113-6703 113-6704
Boxershorts, Match
Arbeitskleidung
Boxershorts aus 95 % Baumwolle und 5 % Lycra.
  • Elastischer Bund
Gewicht: 170 g/m²