Latzhose für die Lebensmittelindustrie, Killybeg 6639
Lieferant: SIOEN
6639/H45/1XL 6639/H45/2XL 6639/H45/3XL 6639/H45/L 6639/H45/M 6639/H45/S 6639/W02/1XL 6639/W02/2XL 6639/W02/3XL 6639/W02/L 6639/W02/M 6639/W02/S
113-2226EA 66.2 EUR
113-2226 113-2227 113-2228 113-2225 113-2224 113-2223 113-7163 113-7164 113-7165 113-7166 113-7167 113-7168
Latzhose für die Lebensmittelindustrie, Killybeg 6639
Arbeitskleidung
Diese beidseitig verwendbaren Latzhosen bestehen aus Flexothane® Kleen Material, das aus 100 % Polyamid-Maschenware (PA6.6) mit PU-Beschichtung gefertigt ist. Dieses Material ist strapazierfähig, leicht und ideal für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet.
  • Wasser- und winddicht
  • Elastische Hosenträger mit Schnallen vorne und hinten
  • Beine durch Druckknöpfe verstellbar
  • Waschbar bei 95 °C
Gewicht: 170 g/m²
Zertifizierungen: Geprüft nach CE-Richtlinie 1935/2004 und ISO 10993-5 (1999).
EN 14605 (Typ PB/4), EN 343 (3-1)