Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 11-630 / 11-638
Lieferant: Ansell
11-638/10 11-638/8 11-638/9
112-3148EA 0 EUR
112-3148 112-3152 112-3153
Schnittschutzhandschuhe, HyFlex® 11-630 / 11-638
Handschuhe
Diese Handschuhe sind ideal für den Einsatz in trockenen und leicht öligen Umgebungen geeignet. Die Nylon/Lycra®/Kevlar®/Baumwolle-Handschuhe haben eine Garnstruktur mit einem optimalen HPPE-Anteil (High Performance PE) für besonders hohen Schnittschutz.
  • Handfläche für zusätzlichen Schutz und Abriebfestigkeit mit Polyurethan beschichtet
  • Polyurethanbeschichtung sorgt für einen sicheren Griff von trockenen oder leicht öligen Teilen
  • Lycra®-Auskleidung und PU-Beschichtung bieten eine hervorragende Flexibilität und Passform
  • Elastische Bündchen
Ideal für die Injektion und den Guss von Kunststoffen, die Zusammensetzung von Metallteilen und Komponenten und die Handhabung von scharfen oder kantigen Metallteilen.
Colour: Grey
EN 388 (4443), Cat. II
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4443B), Kat. II