uvex i-3 Sicherheitsbrillen
Lieferant: UVEX
9190.275 9190.280 6108.211 9190.175 6108.210 9190.281 9190.880 9190.885 9190.839 9190.838 9190.270
111-1239EA 40 EUR
111-1239 111-1669 111-1749 UVEX9190.175 111-1757 111-1874 111-1875 UVEX9190.885 UVEX9190.839 UVEX9190.838 UVEX9190.270
uvex i-3 Sicherheitsbrillen
Schutzbrillen
Diese innovative Sicherheitsbrille wurde für eine perfekte Passform entwickelt.
  • Flexible Bügel mit variabler Inklination
  • Integrierte Softflex-Zone gewährleistet Komfort für alle Kopfgrößen
  • Weiche Nasenauflage und Bügelenden sowie Softflex-Stirnauflage gewährleisten einen komfortablen und sicheren Sitz
  • Modell I-3 add: Korrektionsbrille mit integrierter Dioptrienkorrektur für den Nahbereich
Zertifizierungen: EN 166, EN 170.