Schalen, zum Einmalgebrauch
Lieferant: Sampling Systems
8017H-05 8017H-05S
216-1554EA 367 EUR
216-1554 SAMP8017H-05S
Schalen, zum Einmalgebrauch
Schalen/Schüsseln/Töpfe Laborschalen und Laborwannen
HDPE, weiß.
  • Im Reinraum gegossen und verpackt
  • Einzeln verpackt
  • BSE-/TSE-frei
  • Vollständige Rückverfolgbarkeit der Chargen
Ideal für die Handhabung und das Mischen von Pulvern und Flüssigkeiten. Mit Ausguss und Griff.
Zertifizierungen: FDA-konform gem. CFR177.1520, entspricht EU-Verordnung 10/2011