Kapillarsäulen, CP-Chirasil-Dex CB
Lieferant: VARIAN
CP7502 CP7503 CP7502I5
VARICP7502EA 1310 EUR
VARICP7502 VARICP7503 VARICP7502I5
Kapillarsäulen, CP-Chirasil-Dex CB
Chromatographiesäulen
Die CP-Chirasil-Dex CB-Phase besteht aus Cyclodextrin, das direkt an Dimethylpolysiloxan gebunden ist. Diese Bindung verhindert, dass das Cyclodextrin an verschiedene Stellen im Oberflächenfilm wandert, und sorgt so für eine homogene Enantioselektivität in der gesamten Phase.
  • Hohe Auflösung für ein breites Anwendungsspektrum
  • Chemisch gebundene Phase für hervorragende Langlebigkeit
  • Keine Notwendigkeit einer Derivatisierung verbessert die Produktivität
  • Garantiert Stabilität der Enantioselektivität
CP-Chirasil-Dex CB ermöglicht niedrige Elutionstemperaturen polarer Verbindungen und ist für alle Injektionstechniken geeignet.