Messkolben, Klasse A, Braunglas, braun, weiße Graduierung, USP-Chargenzertifikat BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
37462 37465 37464 37467 37468 37469 37470 37471 37461 37482 37483 37484 37485 37487 37488 37489 37463 37481 37490 37491
612-5420EA 79.2 EUR
612-5420 612-5423 612-5422 612-5424 612-5425 612-5426 612-5427 612-5428 612-5419 612-4825 612-4826 612-4827 612-4828 612-4829 612-4830 612-4831 612-5421 612-4824 612-4832 612-4833
Messkolben, Klasse A, Braunglas, braun, weiße Graduierung, USP-Chargenzertifikat BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, braun, mit Braunglasstopfen oder PP-Stopfen
  • Auf Einguss justiert (TC, 'In')
  • Graduierung und Beschriftung in kontraststarker weißer Emailfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
  • Mit USP-Chargenzertifikat; auf Wunsch auch mit USP-Einzelzertifikat erhältlich
DIN EN ISO 1042
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042.