SmartBlocks für ThermoMixer® C und ThermoStat C
Lieferant: EPPENDORF
5366000.021 5307000.000 5309000.007 5360000.038 5361000.031 5362000.035 5363000.039 5306000.006 5365000.028 5364000.024 5310000.002 5316000.004 5318000.001
460-0229EA 664 EUR
460-0229 460-0235 460-0221 460-0222 460-0227 460-0228 460-0233 460-0234 460-0230 460-0232 460-0359 460-0358 460-0366
SmartBlocks für ThermoMixer® C und ThermoStat C
Blockthermostate Heiz-/Kühlblöcke
In Sekunden austauschbar. Individuell sensorgesteuerte SmartBlocks sind Ihre Lösung zur Aufrechterhaltung genauer, gleichmäßiger Temperaturen. Eine große Auswahl dieser flexiblen Thermoblöcke für alle gängigen Laborgefäße unterstützt ein breites Anwendungsspektrum – zur Verwendung mit Eppendorf ThermoMixer® C und ThermoStat C.
  • Optimiertes Blockdesign unterstützt optimale Temperaturübertragung auf die Probe, um hervorragende Ergebnisse zu erzielen
  • Eppendorf SmartBlock-Kalibrierung durch integrierte Sensortechnologie maximiert Temperaturgenauigkeit und Homogenität
  • Isolierte Thermoblöcke für ergonomische Bedienung – Sie verbrennen sich nicht die Finger (PhysioCare Concept®)
  • Automatische Blockerkennung für sichere Handhabung
  • Optimiertes Blockdesign gewährleistet maximale Temperaturübertragung auf die Probe
  • Eppendorf QuickRelease-Technologie ermöglicht schnellen und einfachen Blockaustausch – kein Werkzeug erforderlich
Jeder Eppendorf SmartBlock wird in der Produktion einzeln auf Temperaturgenauigkeit geprüft und enthält ein seriennummernspezifisches Zertifikat zu Dokumentationszwecken.
Zubehörinformationen: * Kennzeichnet die SmartBlocks, die mit Deckel und ThermoTop verwendet werden können. Beachten Sie, dass die maximale Mischfrequenz bei Verwendung von Platten mit Deckeln 2000 min-1 beträgt.