Kapillarsäulen, CP-Sil 88 für FAME
Lieferant: VARIAN
CP7487 CP7488 CP7489
568-0701EA 0 EUR
568-0701 568-0702 568-0703
Kapillarsäulen, CP-Sil 88 für FAME
Chromatographiesäulen
Garantierte Analyse der FAME-cis/trans-Isomere für absolute Sicherheit.
  • Stationäre Phase mit hoher Polarität sorgt für mehr Effizienz und höhere Produktivität
  • Verwendung für FAME im Bereich C6 bis C26
Temperaturgrenzen: 225/240 °C.