Kapillarsäulen, CP-SimDist
Lieferant: VARIAN
CP7541 CP7521 CP7522 CP7522I5
VARICP7541EA 0 EUR
VARICP7541 VARICP7521 VARICP7522 VARICP7522I5
Kapillarsäulen, CP-SimDist
Chromatographiesäulen
CP-SimDist Quarzglas-Säulen garantieren eine simulierte Destillation bis zu C100.
  • Entspricht der ASTM-Methode D 2887, um vollständige Konformität zu gewährleisten
  • Stationäre Hochtemperaturphase für längere Säulenlebensdauer
  • Ein geringes Ausbluten erleichtert die Quantifizierung