VWR®, Polyester-Verschlussfolie
Lieferant: VWR Collection
731-0319EA 91.9 EUR
731-0319 731-0320
VWR®, Polyester-Verschlussfolie
Versiegeln Mikrotiterplatten-Dichtungen
Polyesterfolie, Acrylkleber. Diese 49,5 µm dicke Polyesterfolie minimiert die Verdampfung und verhindert Verschütten und Kontamination zwischen den Wells.
  • Empfohlener Temperaturbereich von −40 °C bis +120 °C
  • Steril oder unsteril verfügbar
  • Marginal durchstechbar mit einer Einkanalpipette
  • Anwendungen: Kurzzeitlagerung, Inkubation, ELISA
Jede Folie L×T: 141,0×79,4 mm
Each film L×D: 141,0×79,4 mm