Cäsium-Standardlösung, 10.000 mg/l Cs in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Lieferant: CPACHEM
C114.2NP.L1 C114.2NP.L25 C114.2NP.L5
ACSDC114.2NP.L1EA 209 EUR
ACSDC114.2NP.L1 ACSDC114.2NP.L25 ACSDC114.2NP.L5
Cäsium-Standardlösung, 10.000 mg/l Cs in verd. Salpetersäure Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Cäsium-Standards