2,2'-Dipyridyldisulfid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1,2-Di(pyridin-2-yl)disulphane, 2,2'-Dithiodipyridine
M-Clarity™ quality level = MQ200
143049-1G
143049-25G
143049-500G
143049-5G
SIAL143049-1GEA
59.1
EUR
SIAL143049-1G
SIAL143049-25G
SIAL143049-500G
SIAL143049-5G
2,2'-Dipyridyldisulfid, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dipyridyldisulfid
Formel:
C₁₀H₈N₂S₂ Siedepunkt: 348 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 57…61 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00006287 CAS-Nummer: 2127-03-9 EINECS: 218-343-1 |