2,5-Difluor-4-nitrobenzoesäure ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

H33757.03 H33757.06
H33757.03EA 104 EUR
H33757.03 H33757.06
2,5-Difluor-4-nitrobenzoesäure ≥97%
2,5-Difluoro-4-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
Molekulargewicht: 203.10 g/mol
Schmelzpunkt: 145…147 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425705
CAS-Nummer: 116465-48-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR