Ethyl α-bromphenylacetat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl alpha-bromophenylacetate
B21114.30 B21114.09 B21114.18
B21114.30EA 820 EUR
B21114.30 B21114.09 B21114.18
Ethyl α-bromphenylacetat ≥97%
Ethyl α-bromphenylacetat
Purity: 97% CAS No.: 2882-19-1 Molecular Formula: C10H11BrO2 Formula Weight: 243.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5395 Odour: Pungent Boiling Point: 164°/30mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00013536
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Siedepunkt: 164 °C (30 mmHg)
Dichte: 1.389
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013536
CAS-Nummer: 2882-19-1
EINECS: 220-735-2
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III