Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Acetaldoxime
102230250 102231000
102230250.EA 48.4 EUR
102230250. 102231000.
Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren) 99%
Acetaldehydoxim (Gemisch der syn- und anti-Isomeren)
Formel: C₂H₅NO
Molekulargewicht: 59.07 g/mol
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Dichte: 0.96 g/cm³
Flammpunkt: 38 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002124
CAS-Nummer: 107-29-9
EINECS: 203-479-6
UN-Nummer: 2332
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to white Crystals or low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4230 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA