Thiophen-2-carboxamid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A15219.06 A15219.14
A15219.06EA 56.7 EUR
A15219.06 A15219.14
Thiophen-2-carboxamid ≥99%
Thiophen-2-carboxamid
Purity: 99% CAS No.: 5813-89-8 Molecular Formula: C5H5NOS Formula Weight: 127.17 Melting Point: 178-183° Beilstein Reference: 110153
Formel: C₅H₅NOS
Schmelzpunkt: 178…183 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010425
CAS-Nummer: 5813-89-8