Titantrialuminid ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Titanium aluminide
22895.14 22895.22
22895.14EA 144 EUR
22895.14 22895.22
Titantrialuminid ≥99,5% (Metall-Basis)
Titanium trialuminide
Purity: 99.5% CAS No.: 12004-78-3 Molecular Formula: TiAl3 Physical Form: -325 Mesh Powder, Intermetallic Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00054094
Formel: Al₃Ti
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054094
CAS-Nummer: 12004-78-3
EINECS: 234-461-6
UN-Nummer: 3178
ADR: 4.1,II