Wolframatophosphorsäure Natriumsalz Hydrat
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Phosphotungstic acid sodium salt hydrate
A11575.14 A11575.22 A11575.36
A11575.14EA 65.7 EUR
A11575.14 A11575.22 A11575.36
Wolframatophosphorsäure Natriumsalz Hydrat
Wolframatophosphorsäure Natriumsalz Hydrat
CAS No.: 51312-42-6 Molecular Formula: Na3PO4.12WO3.xH2O Formula Weight: 2946.12(anhy) Melting Point: 350° MDL No.: MFCD00151658
Formel: Na₃O₄₀PW₁₂·H₂O
Molekulargewicht: 2946.12 g/mol (anhy)
Schmelzpunkt: 350 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151658
CAS-Nummer: 51312-42-6
EINECS: 257-132-9