Kalium-2-phenylethyltrifluoroborat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Potassium Trifluoro(phenethyl)borate, Potassium Trifluoro(2-phenylethyl)borate, Potassium Phenethyltrifluoroborate
H25930.06
H25930.03
H25930.06EA
184
EUR
H25930.06
H25930.03
Kalium-2-phenylethyltrifluoroborat ≥98%
Kalium-2-phenylethyltrifluoroborat
Purity: 98%
CAS No.: 329976-74-1
Molecular Formula: C8H9BF3K
Formula Weight: 212.06
Melting Point: 173-175°
MDL No.: MFCD09039257
Formel:
C₈H₉BF₃K Schmelzpunkt: 173…175 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09039257 CAS-Nummer: 329976-74-1 |