4'-Cyan-2'-(trifluormethoxy)acetanilid
Lieferant: Thermo Scientific
TL00674DA TL00674EA TL00674.50
MAYBTL00674DAEA 0 EUR
MAYBTL00674DA MAYBTL00674EA MAYBTL00674.50
4'-Cyan-2'-(trifluormethoxy)acetanilid
4'-Cyan-2'-(trifluormethoxy)acetanilid
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O₂
MDL Number: MFCD00204174
CAS-Nummer: 175278-19-0