D(-)-Penicillamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: H-D-Pen-OH, (S)-2-Amino-3-mercapto-3-methylbutanoic acid, Penicillamine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P4875-1G P4875-25G P4875-5G
SIALP4875-1GEA 60.5 EUR
SIALP4875-1G SIALP4875-25G SIALP4875-5G
D(-)-Penicillamin, Sigma-Aldrich®
D(-)-Penicillamin
Formel: C₅H₁₁NO₂S
Molekulargewicht: 149.2 g/mol
MDL Number: MFCD00064302
CAS-Nummer: 52-67-5
EINECS: 200-148-8